Learn More
Cytiva Dispenser a rotolo indicatore pH tipo SR
Rapida determinazione dei valori di pH. I dispenser a rotolo di indicatori di pH Whatman™ SR sono disponibili in versione ridotta o completa.
Marca:  Cytiva 2600-100A
18.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11330674
  • 23.10€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Used for rapid determination of pH values
  • Instant pH readings
  • Accurate for wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
42383
Reel
Grazie alla velocità di determinazione dei valori di pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nell'industria
Dispenser rotolo indicatore pH tipo SR