Learn More
Cytiva Dispenser a rotolo indicatore pH tipo SR
Rapida determinazione dei valori di pH. I dispenser a rotolo di indicatori di pH Whatman™ SR sono disponibili in versione ridotta o completa.
21.20€ - 29.25€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Routine pH testing
Tipo pH Indicator Dispenser
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
11340674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2600-101A
0.5 to 5.5
21.20€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11360674
Vedere i documenti
Cytiva
2600-103A
6.4 to 8
21.20€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11330674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2600-100A
42383
23.10€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10052251
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2611-628
Da 1 a 11
29.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11350674
Vedere i documenti
Cytiva
2600-102A
Da 4 a 7
21.20€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11370674
Vedere i documenti
Cytiva
2600-104A
8 to 10
21.20€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used for rapid determination of pH values
Coniuga facilità d'uso con precisione e riproducibilità ineguagliabili.
  • Letture istantanee del pH
  • Preciso per una vasta gamma di analisi di routine del pH
  • Economico
  • Comodo e portatile per l'uso sul campo
Specifica
Specifica
Routine pH testing
pH Indicator Dispenser