Learn More
Cytiva Dischi drenanti in poliestere
Provides a flat surface to eliminate filter tearing or rupturing. Whatman™ Polyester Drain Discs are used to support membrane filters. They are available in a variety of diameters for use in a range of devices.
73.92€ - 88.31€
Specifica
Materiale Poliestere
Spessore (sistema metrico) 100 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11909327
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
230300
10 mm
80.95€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11919327
Vedere i documenti
Cytiva
230500
22 mm
73.92€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11929327
Vedere i documenti
Cytiva
230800
37 mm
88.31€
pezzi 100
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provides a flat surface to eliminate filter tearing or rupturing. Whatman™ Polyester Drain Discs are used to support membrane filters. They are available in a variety of diameters for use in a range of devices.
For use with membrane hardware where extra support is needed for improved flow rate and throughput. Can be used as a separator between membranes in serial stack filtration applications.
  • Chemically inert polyester
  • 100μm Thickness
  • Binder-free
  • Available in several diameters
Specifica
Specifica
Poliestere
100 μm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cytiva Dischi drenanti in poliestere