Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
Marca:  Cytiva 6756-2504
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg
Codice prodotto. 16645695
  • 133.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pigment-free polypropylene
  • Standard inlet and outlet luer connectors
  • Tube-tip format (optional) for accurate dispensing into a micro-vial
  • Wide range of membranes
  • Sterile option for critical applications
Specifica
Specifica
Regenerated Cellulose
Filtration
50/Pk.
Syringe Filter
0.45 μm
Polypropylene
Whatman™
25 mm