Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
133.00€ - 405.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Regenerated Cellulose |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Filtration |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Linea di prodotti | Whatman™ |
Tipo | Syringe Filter |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16635695
|
Cytiva
6756-2502 |
0.2 μm | 50/Pk. |
137.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16675695
|
Cytiva
6757-2502 |
0.2 μm | 200/Pk. |
405.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16645695
|
Cytiva
6756-2504 |
0.45 μm | 50/Pk. |
133.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16685695
|
Cytiva
6757-2504 |
0.45 μm | 200/Pk. |
394.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Pigment-free polypropylene
- Standard inlet and outlet luer connectors
- Tube-tip format (optional) for accurate dispensing into a micro-vial
- Wide range of membranes
- Sterile option for critical applications
Specifica
Regenerated Cellulose | |
Polypropylene | |
Syringe Filter |
Filtration | |
Whatman™ | |
25 mm |