Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc 25 mm: Sterile
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ Puradisc da 25 mm presentano alloggiamenti in polipropilene con ingresso Luer Lock femmina e uscita Luer maschio.
Marca: Cytiva 6780-2504
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25920kg
Descrizione
- Manufactured from pigment free polypropylene
- Polyethersulfone (PES) membrane for filtering aqueous solutions.
- Low protein binding
- Low hold-up volume
Specifica
Polietersulfone (PES) | |
Sterile | |
Per la filtrazione di soluzioni acquose | |
Polipropilene incolore | |
Luer maschio | |
Confezione da 50 | |
Fino a 100 ml |
0.45 μm | |
4.2 cm2 | |
< 0.1 mL | |
Luer-Lock femmina | |
5.2 bar | |
Filtro per siringa | |
25 mm |