Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc 25 mm: Sterile
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ Puradisc da 25 mm presentano alloggiamenti in polipropilene con ingresso Luer Lock femmina e uscita Luer maschio.
131.00€ - 2745.00€
Specifica
Materiale | PES |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 4.2 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | For filtering aqueous solutions |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | < 0.1 mL |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11334664
|
Cytiva
6780-2502 |
0.2 μm |
132.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11354664
|
Cytiva
6780-2510 |
1.0 μm |
131.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363305
|
Cytiva
6794-2512 |
0.2 μm |
2745.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363315
|
Cytiva
6794-2514 |
0.45 μm |
2745.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11344664
|
Cytiva
6780-2504 |
0.45 μm |
131.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzati in polipropilene privo di pigmenti
- Membrana in polietersulfone (PES) per filtrare soluzioni acquose.
- Basso legame proteico
- Volume di campione trattenuto ridotto
Specifica
PES | |
4.2 cm2 | |
< 0.1 mL | |
Female luer lock | |
5.2bar | |
Up to 100 mL |
Sterile | |
For filtering aqueous solutions | |
Pigment free Polypropylene | |
Male luer | |
Syringe Filter | |
25 mm |