Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc 25 mm: Sterile
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ Puradisc da 25 mm presentano alloggiamenti in polipropilene con ingresso Luer Lock femmina e uscita Luer maschio.
Marca: Cytiva 6794-2514
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.95000kg
Descrizione
- Manufactured from pigment free polypropylene
- Polyethersulfone (PES) membrane for filtering aqueous solutions.
- Low protein binding
- Low hold-up volume
Specifica
PES | |
Sterile | |
For filtering aqueous solutions | |
Pigment free Polypropylene | |
Male luer | |
1000Pack | |
Up to 100 mL |
0.45 μm | |
4.2 cm2 | |
< 0.1 mL | |
Female luer lock | |
5.2bar | |
Syringe Filter | |
25 mm |