missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Pyramid Folded Filter Papers
Easy to use, saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
249.00€ - 328.00€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Quantità | 1000/Pk. |
Tipo | Filter Paper |
Diametro (sistema metrico) | 125 mm |
Codice del prodotto | Marca | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16062042
|
Cytiva
9891-128 |
Grade 6 |
249.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16072042
|
Cytiva
9892-128 |
Grade 40 |
328.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Easily fits into conical funnels
- Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
- Provides the same high quality and consistency that is expected from all Whatman™ Filter Papers
Specifica
Folded | |
1000/Pk. | |
125 mm |
Cellulose | |
Filter Paper |