Learn More
Cytiva Carte per analisi quantitativa
Per un'analisi accurata in applicazioni sensibili a bassissimi livelli di contaminazione di fondo e in analisi gravimetriche. La carta da filtro quantitativa Whatman™ Grado 40 è utile nelle applicazioni in cui il contenuto di ceneri potrebbe influire sulle misurazioni del peso dei campioni combusti.
Marca:  Cytiva 1440-150
74.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23266" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18360kg
Codice prodotto. 11322945
  • 80.70€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Supports accurate analysis in applications sensitive to very low levels of background contamination. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 40 Circles are additionally useful in gravimetric analysis where ash content might affect weight measurements of combusted samples.
Ashless grades are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman™ quantitative filter papers are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.
  • High-purity filters for quantitative analysis
  • Contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8μm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 sec.)
Suited for
  • Soil analysis, when separating solid matter from aqueous extracts
  • Quantitative determination of milk sediment
  • Use as a clean-up filter for solutions prior to atomic absorption (AA) spectrometry
  • Analysis of constituent components in cements, clays, iron, and steel products
  • Collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere
Specifica
Specifica
21 s/100 mL/in2
Circolari
>8 μmm
ASTM, 75 secondi; Herzberg, 340 secondi
Ampiamente utilizzato, grado gravimetrico per usi generici. Precipitati di media cristallinità: ossalato di calcio, bario digerito a lungo. Carico normale; limitata resistenza all'umidità
Medium
210 μm
5.9 in.
Grade 40 Ashless Filter Paper for Pollution Analysis, 150 mm circle (100 pcs)
Carta da filtro
8 μm
Medium
Grade 40
Confezione da 100
Ashless
15 cm