Learn More
Cytiva Carte per analisi quantitativa
Per un'analisi accurata in applicazioni sensibili a bassissimi livelli di contaminazione di fondo e in analisi gravimetriche. La carta da filtro quantitativa Whatman™ Grado 40 è utile nelle applicazioni in cui il contenuto di ceneri potrebbe influire sulle misurazioni del peso dei campioni combusti.
19.80€ - 462.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 21 s/100 mL/in2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cotton Linters |
Particle Retention | 8 μm |
Dimensione del poro | 8 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11370454
|
Cytiva
1440-012 |
12.7 mm |
19.80€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10460642
|
Cytiva
1440-032 |
3.2 cm |
24.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11352935
|
Cytiva
1440-042 |
42.5 mm |
24.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11362935
|
Cytiva
1440-047 |
47 mm |
24.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10674122
|
Cytiva
1440-055 |
5.5 cm |
25.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11382935
|
Cytiva
1440-070 |
70 mm |
26.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11392935
|
Cytiva
1440-090 |
90 mm |
35.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11302945
|
Cytiva
1440-110 |
11 cm |
48.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11312945
|
Cytiva
1440-125 |
12.5 cm |
56.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11322945
|
Cytiva
1440-150 |
15 cm |
80.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11332945
|
Cytiva
1440-185 |
18.5 cm |
114.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11342945
|
Cytiva
1440-240 |
240 mm |
173.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390454
|
Cytiva
1440-320 |
320 mm |
384.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380454
|
Cytiva
1440-329 |
30 mm |
22.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300464
|
Cytiva
1440-6168 |
450 mm |
462.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Supports accurate analysis in applications sensitive to very low levels of background contamination. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 40 Circles are additionally useful in gravimetric analysis where ash content might affect weight measurements of combusted samples.
Filtri ad elevata purezza per analisi quantitativa- Contenuto massimo di ceneri pari allo 0.007%
- Ritenzione delle particelle media nominale di 8 μm
- Velocità di filtrazione media (Herzberg 340 sec.)
- Particolarmente utili per le analisi gravimetriche
Adatti per
- Analisi del terreno, per separare la materia solida dagli estratti acquosi
- Determinazione quantitativa dei sedimenti del latte
- Utilizzabili come filtri di purificazione per le soluzioni prima di spettrometrie ad assorbimento atomico (AA)
- Analisi dei componenti nei prodotti in cemento, argilla, ferro e acciaio
- Raccolta di elementi in tracce e radionuclidi dall'atmosfera
Specifica
21 s/100 mL/in2 | |
Cotton Linters | |
8 μm | |
Medium | |
Grade 40 | |
100 Pack | |
Ashless |
Disc | |
8 μm | |
ASTM, 75 seconds; Herzberg, 340 seconds | |
Designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.Gravimetric analysis for numerous components in cements, clays, iron, and steel products.As a primary filter for separating solid matter from aqueous extracts in | |
Medium | |
210 μm |