Learn More
Cytiva Carte per analisi quantitativa
Per un'analisi accurata in applicazioni sensibili a bassissimi livelli di contaminazione di fondo e in analisi gravimetriche. La carta da filtro quantitativa Whatman™ Grado 40 è utile nelle applicazioni in cui il contenuto di ceneri potrebbe influire sulle misurazioni del peso dei campioni combusti.
Marca: Cytiva 1440-185
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26400kg
Descrizione
Supports accurate analysis in applications sensitive to very low levels of background contamination. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 40 Circles are additionally useful in gravimetric analysis where ash content might affect weight measurements of combusted samples.
Ashless grades are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman™ quantitative filter papers are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.- High-purity filters for quantitative analysis
- Contain 0.007% maximum ash content
- Medium nominal particle retention rating of 8μm
- Medium filtration speed (Herzberg 340 sec.)
Suited for
- Soil analysis, when separating solid matter from aqueous extracts
- Quantitative determination of milk sediment
- Use as a clean-up filter for solutions prior to atomic absorption (AA) spectrometry
- Analysis of constituent components in cements, clays, iron, and steel products
- Collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere
Specifica
21 s/100 mL/in2 | |
Circolari | |
>8 μmm | |
ASTM, 75 secondi; Herzberg, 340 secondi | |
Ampiamente utilizzato, grado gravimetrico per usi generici. Precipitati di media cristallinità: ossalato di calcio, bario digerito a lungo. Carico normale; limitata resistenza all'umidità | |
Medium | |
210 μm | |
7.28 in. |
Grade 40 Ashless Filter Paper for Pollution Analysis, 185 mm circle (100 pcs) | |
Carta da filtro | |
8 μm | |
Medium | |
Grade 40 | |
100 Pack | |
Ashless | |
18.5 cm |