Learn More
Cytiva Membrane in cellulosa rigenerata: Grado RC 55
Consists of pure cellulose without any wetting agents.
Marca:  Cytiva 10410212
254.71 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11365394
  • 329.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Spontaneously wetting, very good wet strength
  • Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
  • Hydrophilic
  • Mechanically stable
  • Sterilizable by all methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cellulosa rigenerata (RC)
Idrofilo
47 mm
0.45μ m
75 μm