Learn More
Cytiva Membrane in cellulosa rigenerata: Grado RC 55
Consists of pure cellulose without any wetting agents.
214.00€ - 376.00€
Specifica
Materiale | Regenerated Cellulose |
---|---|
Idrofobicità | Hydrophilic |
Spessore (sistema metrico) | 75 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11383355
|
Cytiva
10410206 |
25 mm |
214.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10166770
|
Cytiva
10410214 |
50 mm |
325.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11375394
|
Cytiva
10410224 |
110 mm |
240.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373355
|
Cytiva
10410229 |
142 mm |
376.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11365394
|
Cytiva
10410212 |
47 mm |
320.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363355
|
Cytiva
10410219 |
100 mm |
228.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Umidificazione spontanea, ottima resistenza al bagnato
- Estremamente resistenti agli agenti chimici, adatte per terreni acquosi e organici
- Idrofilo
- Stabili a livello meccanico
- Sterilizzabili con tutti i metodi
Specifica
Regenerated Cellulose | |
Hydrophilic | |
75 μm |