Learn More
Cytiva Whatman™ Regenerated Cellulose Membranes: Grade RC 58
Consists of pure cellulose without any wetting agents
Marca:  Cytiva 10410319
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.68070kg
Codice prodotto. 11305404
  • 208.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Consists of pure cellulose without any wetting agents
  • Spontaneously wetting, very good wet strength
  • Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
  • Hydrophilic
  • Mechanically stable
  • Sterilizable by all methods
Specifica
Specifica
Regenerated Cellulose
Hydrophilic
100 mm dia.
0.2 μm
75 μm
100 mm