Learn More
Cytiva Whatman™ Regenerated Cellulose Membranes: Grade RC 58
Consists of pure cellulose without any wetting agents
208.00€ - 785.00€
Specifica
Materiale | Regenerated Cellulose |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Spessore (sistema metrico) | 75 μm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11315404
|
Cytiva
10410380 |
300 x 600 mm | 0.2 μm |
785.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395394
|
Cytiva
10410314 |
50 mm dia. | 0.2 μm |
325.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11305404
|
Cytiva
10410319 |
100 mm dia. | 0.2 μm |
208.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11385394
|
Cytiva
10410312 |
47 mm dia. | 0.2 μm |
330.24€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Consists of pure cellulose without any wetting agents
- Spontaneously wetting, very good wet strength
- Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
- Hydrophilic
- Mechanically stable
- Sterilizable by all methods
Specifica
Regenerated Cellulose | |
0.2 μm | |
Hydrophilic | |
75 μm |