Learn More
Cytiva Whatman™ Regenerated Cellulose Membranes: Grade RC 58
Consists of pure cellulose without any wetting agents
Marca: Cytiva 10410312
274.90 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Consists of pure cellulose without any wetting agents
- Spontaneously wetting, very good wet strength
- Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
- Hydrophilic
- Mechanically stable
- Sterilizable by all methods
Specifica
Membrane Filter | |
Cellulose | |
Sterile | |
RC58 | |
Filtration Membrane Disc | |
47 mm |
Regenerated Cellulose | |
0.2 μm | |
Hydrophilic | |
75 μm | |
47 mm dia. |