Learn More
Cytiva Whatman™ Regenerated Cellulose Membranes: Grade RC 60
Consists of pure cellulose without any wetting agents
Marca:  Cytiva 10410012
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03700kg
Codice prodotto. 11303365
  • 287.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Spontaneously wetting, very good wet strength
  • Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
  • Hydrophilic
  • Mechanically stable
  • Sterilizable by all methods
Specifica
Specifica
Regenerated Cellulose
Hydrophilic
47 mm
1.0 μm
70 μm