Learn More
Cytiva Whatman™ Regenerated Cellulose Membranes: Grade RC 60
Consists of pure cellulose without any wetting agents
287.00€ - 325.00€
Specifica
Materiale | Regenerated Cellulose |
---|---|
Dimensione del poro | 1.0 μm |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Spessore (sistema metrico) | 70 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11313365
|
Cytiva
10410014 |
50 mm |
325.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11303365
|
Cytiva
10410012 |
47 mm |
287.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Spontaneously wetting, very good wet strength
- Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
- Hydrophilic
- Mechanically stable
- Sterilizable by all methods
Specifica
Regenerated Cellulose | |
1.0 μm | |
Hydrophilic | |
70 μm |