Learn More
Cytiva Whatman™ Regenerated Cellulose Membranes: Grade RC 60
Consists of pure cellulose without any wetting agents
Marca:  Cytiva 10410014
308.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11313365
  • 334.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Spontaneously wetting, very good wet strength
  • Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
  • Hydrophilic
  • Mechanically stable
  • Sterilizable by all methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Regenerated Cellulose
Hydrophilic
50 mm
1.0 μm
70 μm