Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marca:  Cytiva 9920-1302
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.08000kg
Codice prodotto. 16615705
  • 141.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Operating Pressure: 67.5 psi
Specifica
Specifica
0.52 g
Hydrophilic polytetrafluoroethylene (H-PTFE)
0.2 μm
Polypropylene
Male Slip Luer
19.6 x 16.9 mm
Single-use
H-PTFE
Non-sterile
Female Luer lock
100 Pc.
13 mm