Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
141.00€ - 625.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Stile ingresso | Female Luer lock |
Stile uscita | Male Slip Luer |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16695695
|
Cytiva
9917-2504 |
25 mm | PVDF | 0.45 μm | Non-sterile |
198.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16605705
|
Cytiva
9918-2504 |
25 mm | Nylon | 0.45 μm | Non-sterile |
152.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16635705
|
Cytiva
9920-2502 |
25 mm | H-PTFE | 0.2 μm | Non-sterile |
151.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16675705
|
Cytiva
9921-2502 |
25 mm | H-PTFE | 0.2 μm | Non-sterile |
625.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16645705
|
Cytiva
9920-2504 |
25 mm | H-PTFE | 0.45 μm | Non-sterile |
151.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16685705
|
Cytiva
9921-2504 |
25 mm | H-PTFE | 0.45 μm | Non-sterile |
625.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16615705
|
Cytiva
9920-1302 |
13 mm | H-PTFE | 0.2 μm | Non-sterile |
141.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16655705
|
Cytiva
9921-1302 |
13 mm | H-PTFE | 0.2 μm | Non-sterile |
540.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16625705
|
Cytiva
9920-1304 |
13 mm | H-PTFE | 0.45 μm | Non-sterile |
141.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16665705
|
Cytiva
9921-1304 |
13 mm | H-PTFE | 0.45 μm | Non-sterile |
540.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Operating Pressure: 67.5 psi
- Nonsterile; not individually wrapped
Specifica
Single-use | |
Polypropylene | |
Male Slip Luer |
Non-sterile | |
Female Luer lock |