Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marca:  Cytiva 9921-2502
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.48000kg
Codice prodotto. 16675705
  • 625.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Operating Pressure: 67.5 psi
Specifica
Specifica
1.53 g
Hydrophilic polytetrafluoroethylene (H-PTFE)
0.2 μm
3.45 mm
Female Luer lock
500 Pieces
25 mm
Single-use
H-PTFE
Non-sterile
Polypropylene
Male Slip Luer
24.5 x 29.2 mm