Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marca:  Cytiva 9917-2504
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24000kg
Codice prodotto. 16695695
  • 198.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Operating Pressure: 67.5 psi
Specifica
Specifica
1.53 g
PTFE
0.45 μm
3.45 mm
Female Luer lock
100 Pc.
25 mm
Single-use
PVDF
Non-sterile
Polypropylene
Male Slip Luer
24.5 x 29.2 mm