Learn More
Cytiva Micropiastre da 24 e 48 pozzetti UNIPLATE™
In polipropilene, per garantire un'elevata stabilità chimica e termica. Le micropiastre Whatman™ UNIPLATE™ sono adatte per la raccolta di filtrati semplici e per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi (HTS).
Marca:  Cytiva 7701-5110
319.92 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10423772
  • 397.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal stability. Whatman™ UNIPLATE™ Microplates are suitable for simple filtrate collection and homogeneous assay techniques used in high-throughput screening (HTS).
  • Withstand low temperatures (-80°C) for long-term storage
  • Conform to ANSI™/SBS standards for compatibility with most microplate readers and automated plate-handling devices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
UNIPLATE microplates
Incolore
10 mL
Sterile
Ideali per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi
With Lid
4 x 6
Polipropilene
24
circolare
25/Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cytiva Micropiastre da 24 e 48 pozzetti UNIPLATE™ > Round well; Well volume: 10mL