Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
Marca:  DWK Life Sciences 225124
Codice prodotto. 12403651
  • 201.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Choice of borosilicate glass or polypropylene
  • Snap plug closure available in low density polyethylene
Order Info
Accepts 12mm snap-plug closures; see Cat. No. 03-344-87 for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural
Polypropylene
1.25 in.
32 mm
12 mm
12 mm
2 mL
Plug
1000 Cs.