Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
173.00€ - 221.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 2 mL |
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Tipo di chiusura | Plug |
Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11521215
|
DWK Life Sciences
225120 |
Clear | Borosilicate Glass |
173.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12493641
|
DWK Life Sciences
225121 |
Amber | Silica Glass |
221.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12403651
|
DWK Life Sciences
225124 |
Natural | Polypropylene |
201.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Capacity: 2mL
- 12 × 32mm glass or polypropylene
- Choice of clear or amber Type I glass or natural polypropylene
Order Info
Accepts 12mm snap-plug closures; see Cat. No. 03-344-87 for details.
Specifica
12 mm | |
1.25 in. | |
32 mm | |
12 mm |
2 mL | |
Plug | |
1000 Cs. |