Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Glass Autosampler Vials
Manufactured from Type I Borosilicate glass.
Marca:  DWK Life Sciences 225126
165.30 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12413651
  • 188.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Closure Style: Plug
  • Cap/Closure Size: 15mm (0.59in.)
  • Bottle/Vial Style: Chromatography
  • Capacity: 4mL (0.14oz)
Note: Plug caps are sold separately; see Snap Plug Caps, 242815.  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Borosilicate Glass
1.77 in.
Plug
1000 Cs.
15 mm
4 mL
0.14 oz.
45 mm
15 mm