Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Glass Autosampler Vials
Manufactured from Type I Borosilicate glass.
188.00€ - 245.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Volume (sistema metrico) | 4 mL |
Altezza (sistema imperiale) | 1.77 in. |
Volume (sistema imperiale) | 0.14 oz. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12423651
|
DWK Life Sciences
225127 |
Amber |
245.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12413651
|
DWK Life Sciences
225126 |
Clear |
188.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Closure Style: Plug
- Cap/Closure Size: 15mm (0.59in.)
- Bottle/Vial Style: Chromatography
- Capacity: 4mL (0.14oz)
Specifica
15 mm | |
4 mL | |
0.14 oz. | |
45 mm | |
15 mm |
Borosilicate Glass | |
1.77 in. | |
Plug | |
1000 Cs. |