Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Polypropylene Autosampler Vials
Manufactured from polypropylene
Marca: DWK Life Sciences 225130
407.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21965" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Closure Style: Snap Cap
- Cap/Closure Size: 15mm (0.59in.)
- Bottle/Vial Style: Chromatography
Specifica
Natural | |
Polypropylene | |
1.77 in. | |
Snap Cap | |
1000 Cs. |
15 mm | |
3 mL | |
0.1 oz. | |
45 mm | |
15 mm |