Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Polypropylene Autosampler Vials
Manufactured from polypropylene
230.00€ - 454.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
Materiale | Polypropylene |
Altezza (sistema imperiale) | 1.77 in. |
Tipo di chiusura | Snap Cap |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12443651
|
DWK Life Sciences
225130 |
3 mL |
454.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12667663
|
DWK Life Sciences
225129 |
4 mL |
230.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Closure Style: Snap Cap
- Cap/Closure Size: 15mm (0.59in.)
- Bottle/Vial Style: Chromatography
Specifica
Natural | |
Polypropylene | |
Snap Cap | |
1000 Cs. |
15 mm | |
1.77 in. | |
45 mm | |
15 mm |