Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Polypropylene Autosampler Vials
Manufactured from polypropylene
Marca:  DWK Life Sciences 225129
200.22 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21965" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12667663
  • 230.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Closure Style: Snap Cap
  • Cap/Closure Size: 15mm (0.59in.)
  • Bottle/Vial Style: Chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural
Polypropylene
1.77 in.
Snap Cap
1000 Cs.
15 mm
4 mL
0.14 oz.
45 mm
15 mm