Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in HDPE per scintillazione di liquidi da 20: Tappi in polipropilene
Maintain the integrity of seals with a variety of cap liners. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials are manufactured from rigid yet flexible HDPE plastic.
213.00€ - 272.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 0.5 in. |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.06 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 12.7 mm |
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Materiale chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Materiale chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10418721
|
DWK Life Sciences
986700 |
Foamed Polyethylene | Polypropylene |
220.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11738839
|
DWK Life Sciences
986704 |
Senza rivestimento | Polietilene |
272.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10264472
|
DWK Life Sciences
986701 |
Pasta/foglio metallizzato | Polipropilene |
213.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Maintain the integrity of seals with a variety of cap liners. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials are manufactured from rigid yet flexible HDPE plastic.
- Foamed polyethylene liners resilient to acids, alkalis, solvents, alcohol, oils, household cosmetics and aqueous products
- Metal foil/pulp liners resilient to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols
Order Info
O.D. x H: 1.125 x 2.375 in. (27 x 61mm) with cap. Minimum neck I.D., 0.5 in. (12.3mm). Packaged in utility trays with each partitioned tray holding 100 vials. Packed with caps attached or caps packaged separately. Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps in a separate bag.
Specifica
0.5 in. | |
12.7 mm | |
27 mm | |
20 mL | |
Tray | |
Tappo a vite |
1.06 in. | |
White | |
HDPE | |
2.4 in. | |
0.67 oz. | |
61 mm |