Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Vials
Wheaton ABC Vials have a 40% wider opening than standard screw top vials as well as superior thread design that allows for a more secure seal to the closure.
Marca:  DWK Life Sciences 225179-03
305.89 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24355" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12463661
  • 346.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 40% larger opening than standard vials
  • Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
  • Limited volume inserts
  • 9 mm screw thread
  • Use with Wheaton ABC Screw Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Amber
Borosilicate Glass
1.25 in.
32 mm
E-Z Vial™ with Writing Patch
Yes
12 mm
1.8 mL
Crimp Cap
1000 Cs.
11 mm