Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Vials
Wheaton ABC Vials have a 40% wider opening than standard screw top vials as well as superior thread design that allows for a more secure seal to the closure.
315.00€ - 368.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
Product Code | Brand | Tipo di chiusura | Colore | Tipo | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipo di chiusura | Colore | Tipo | Price | Quantity & Availability | |||
12494801
|
DWK Life Sciences
W225150 |
Screw Cap | Clear | ABC Vial w/out Writing Patch |
315.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12404831
|
DWK Life Sciences
W225151 |
Screw Cap | Clear | ABC Vial with Writing Patch |
341.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12414851
|
DWK Life Sciences
W225152 |
Screw Cap | Amber | ABC Vial w/out Writing Patch |
348.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12424871
|
DWK Life Sciences
W225153 |
Screw Cap | Amber | ABC Vial with Writing Patch |
368.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12463661
|
DWK Life Sciences
225179-03 |
Crimp Cap | Amber | E-Z Vial™ with Writing Patch |
322.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- 40% larger opening than standard vials
- Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
- Limited volume inserts
- 9 mm screw thread
- Use with Wheaton ABC Screw Caps
Specifications
12 mm | |
1.8 mL | |
32 mm |
Borosilicate Glass | |
1.25 in. | |
1000 Cs. |