Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish
Featuring an open bottom to facilitate rapid immersion and drainage, reducing carryover. Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish are manufactured from soda-lime glass.
Marca:  DWK Life Sciences 900204
119.70 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10193482
  • 137.00€ / pezzi 3
Spedizione stimata: 26-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Featuring an open bottom to facilitate rapid immersion and drainage, reducing carryover. Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish are manufactured from soda-lime glass.
  • Replacement dish and cover
  • Approx. inside bottom dimensions: 91 x 71 x 60mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vetro sodico calcico
Slide Staining Rack
Piastre in vetro per colorazione
10 single slides, 19 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 20 slides back-to-back