Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish
Featuring an open bottom to facilitate rapid immersion and drainage, reducing carryover. Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish are manufactured from soda-lime glass.
57.75€ - 233.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10512003
|
DWK Life Sciences
|
Maniglia per rack di colorazione vetrini |
57.75€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10193482
|
DWK Life Sciences
900204 |
Slide Staining Rack |
137.00€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10603533
|
DWK Life Sciences
900203 |
Piastra di colorazione |
233.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Featuring an open bottom to facilitate rapid immersion and drainage, reducing carryover. Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish are manufactured from soda-lime glass.
- Replacement dish and cover
- Approx. inside bottom dimensions: 91 x 71 x 60mm
Specifica
Vetro sodico calcico |