Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish
Featuring an open bottom to facilitate rapid immersion and drainage, reducing carryover. Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish are manufactured from soda-lime glass.
Marca:  DWK Life Sciences 900203
205.20 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10603533
  • 233.00€ / pezzi 3
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Featuring an open bottom to facilitate rapid immersion and drainage, reducing carryover. Wheaton™ Accessories and Replacement Parts for 20-Slide Glass Staining Dish are manufactured from soda-lime glass.
  • Replacement dish and cover
  • Approx. inside bottom dimensions: 91 x 71 x 60mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Closure Included
Rectangular
Piastra di colorazione
20
3.74 in.
2.99 in.
2.51 in.
6.4 cm
Glass
Vetro sodico calcico
Piastre in vetro per colorazione
3.74 x 2.99 in. (9.5 x 7.6 cm)
9.5 cm
7.6 cm
64 mm