Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: Monopezzo
Tear-out seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Center Disc Tear-Our Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
Marca: DWK Life Sciences 224182-01
96.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Good barrier properties
- Color selection includes natural, red, blue and green
- Chemically resistant to alcohol and acetone, among others
Specifica
Naturale | |
1000/scatola | |
13 mm |
Alluminio | |
A strappo sul disco centrale |