Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: Monopezzo
Tear-out seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Center Disc Tear-Our Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
113.00€ - 161.00€
Specifica
Materiale | Alluminio |
---|---|
Quantità | 1000/contenitore |
Tipo | A strappo sul disco centrale |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Colore | Quantità | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Colore | Quantità | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10194172
|
DWK Life Sciences
224183-01 |
A strappo sul disco centrale | Incolore | 1000/contenitore | 20 mm |
129.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10022372
|
DWK Life Sciences
224182-01 |
A strappo sul disco centrale | Naturale | 1000/scatola | 13 mm |
113.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10331772
|
DWK Life Sciences
224187-01 |
A strappo sul disco centrale | Naturale | 1000/scatola | 30 mm |
161.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11788779
|
DWK Life Sciences
224182-07 |
A strappo sul disco centrale | Verde | 1000/scatola | 13 mm |
147.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10532444
|
DWK Life Sciences
224183-07 |
A strappo sul disco centrale | Verde | 1000/scatola | 20 mm |
133.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Good barrier properties
- Color selection includes natural, red, blue and green
- Chemically resistant to alcohol and acetone, among others
Specifica
Alluminio | |
1000/contenitore | |
A strappo sul disco centrale |