Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico nero con rivestimento in gomma
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
N. per custodia:
200 Cs.
500 Cs.
Contenitore da 1000
Contenitore da 200
Descrizione
- Autoclavable for easy sterilization
Specifica
Specifica
Colore | Nero |
Materiale | Fenolico |
N. per custodia | Contenitore da 1000 |
Finitura collo | 8-425 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone |
Rivestimento interno chiusura | Gomma 14B |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico nero con rivestimento in gomma >