Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Bottles Replacement Robotic Stopper
Compatible with 60 and 300mL BOD bottles
Marca: DWK Life Sciences 227672
74.48 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45360kg
Descrizione
- Glass, closure-style stopper
- Unlined
Specifica
For 60 and 300mL BOD bottle | |
Glass | |
Pennyhead |