Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Bottles Replacement Robotic Stopper
Compatible with 60 and 300mL BOD bottles
78.40€ - 81.40€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For 60 and 300mL BOD bottle |
---|---|
Materiale | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Tappo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tappo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12423761
|
DWK Life Sciences
227672 |
Pennyhead |
78.40€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708879
|
DWK Life Sciences
227670 |
Robotic |
81.40€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Glass, closure-style stopper
- Unlined
Specifica
For 60 and 300mL BOD bottle | |
Glass |