Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: Monopezzo
GREENER_CHOICE
Tear-out seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Center Disc Tear-Our Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
Marca:  DWK Life Sciences 224182-07
139.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11788779
  • 159.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Good barrier properties
  • Color selection includes natural, red, blue and green
  • Chemically resistant to alcohol and acetone, among others
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Verde
1000/scatola
13 mm
Alluminio
A strappo sul disco centrale