Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Polyvinyl-lined Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Descrizione
- USP Type III soda-lime glass
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
Specifica
Specifica
Capacità | 16.9 oz., 500 mL |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 2.67 in. |
Materiale | Soda Lime Glass |
Quantità | 40/Cs. |
Colore chiusura | White |
Altezza (sistema metrico) | 169 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 6.65 in. |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Polyvinyl-lined Closures >