Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Rubber-lined Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Descrizione
- Clear USP Type III soda-lime glass
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
Specifica
Specifica
Capacità | 0.5 oz., 15 mL |
Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 0.5 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 1.2 in. |
Materiale | Soda Lime Glass |
Colore chiusura | Black |
Altezza (sistema metrico) | 64 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 2.52 in. |
Rivestimento interno chiusura | Rubber |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Rubber-lined Closures >