Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Clear Kits
The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
1765.00€ - 2170.00€
Specifica
Sterilità Sterile
Include Vial, Stopper, and Seal
Product Line Wheaton CompletePAK
Certificazione/Conformità USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Tipo di chiusura Colore (guarnizione) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Tipo di chiusura Colore (guarnizione) Prezzo Quantità e disponibilità  
16297460
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990000-CP
2 mL Ultra Pure Sterile Blue N/A N/A N/A
16227300
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990001-CP
2 mL Omni Flex 3G Blue N/A N/A N/A
16237300
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990002-CP
2 mL OmniFlex 3G Sterile Blue N/A N/A N/A
16247300
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990003-CP
2 mL Ultra Pure Sterile Red N/A N/A N/A
16257300
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990004-CP
2 mL Omni Flex 3G Red N/A N/A N/A
16267300
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990005-CP
2 mL OmniFlex 3G Sterile Red N/A N/A N/A
16277300
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990006-CP
5 mL Ultra Pure Sterile Serum Stopper Blue N/A N/A N/A
16287300
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990007-CP
5 mL OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper Blue N/A N/A N/A
16297300
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990008-CP
5 mL OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper Blue N/A N/A N/A
16207310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990009-CP
5 mL Ultra Pure Sterile Serum Stopper Red N/A N/A N/A
16217310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990010-CP
5 mL OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper Red N/A N/A N/A
16227310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990011-CP
5 mL OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper Red N/A N/A N/A
16237310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990012-CP
10 mL Ultra Pure Sterile Serum Stopper Blue N/A N/A N/A
16247310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990013-CP
10 mL OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper Blue N/A N/A N/A
16257310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990014-CP
10 mL OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper Blue N/A N/A N/A
16267310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990015-CP
10 mL Ultra Pure Sterile Serum Stopper Red N/A N/A N/A
16277310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990016-CP
10 mL OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper Red N/A N/A N/A
16287310
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W990017-CP
10 mL OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper Red N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Wheaton CompletePAK product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are ready-to-use and are off-the-shelf, customizable for any application
  • Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) products
  • Variety of Kitted and stand-alone sterile components – a solution for any application
  • Kitted solutions feature equal amounts of RtU components for reduced scrap rates
  • Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
  • USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
  • CompletePAK™ ModPAK Bulk configurations
  • Ready-to-Use, Just-in-Time, minimum 3 month shelf life from time of shipment
  • Container Closure Integrity (CCI) certification available upon request
Specifica
Specifica
Sterile
Vial, Stopper, and Seal
Wheaton CompletePAK
USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Clear Kits