Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles Codice prodotto.: 15346788
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15346788 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
1000 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Codice prodotto. 15346788
Marca: DWK Life Sciences 818015403
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Primary packaging products for specific requirements in pharmaceutical industries.
  • Made of borosilicate 3.3 neutral Glass Type 1
  • Includes protective dust covers
  • Graduated
  • Do not include screw caps
  • Available in volumes ranging from 25mL to 20L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1000mL (33.8 oz.)
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass
Graduated Yes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10174217 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/11/2024 Catalog Number818015403
Numero di lotto10158359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/02/2024 Catalog Number818015403
Numero di lotto10152421 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/12/2022 Catalog Number818015403
Numero di lotto10148344 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/09/2022 Catalog Number818015403
Numero di lotto10146444 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/06/2022 Catalog Number818015403
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles >