Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Descrizione
- Made of borosilicate 3.3 neutral Glass Type 1
- Includes protective dust covers
- Graduated
- Do not include screw caps
- Available in volumes ranging from 25mL to 20L
Specifica
Specifica
Capacità | 10L (338.14 oz.) |
Capacità (sistema metrico) | 10 L |
Capacità (sistema imperiale) | 338.14 oz. |
Colore | Clear |
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduated | Yes |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles >