Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Roller Culture Vessels Codice prodotto.: 12428952
Aggiungi al carrello
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Roller Culture Vessels
Codice prodotto. 12428952 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
1760 mL, Phenolic, Black
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Materiale chiusura:
Phenolic
Polypropylene
Colore chiusura:
Bianco
Black
Codice prodotto. 12428952
Marca: DWK Life Sciences 348522
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Uniform quality and performance for higher cell yields
Made from borosilicate glass, specially selected for optical clarity, interior surface smoothness, and absence of imperfections — and to exacting manufacturing tolerances.
  • Tapered neck (nominal I.D. of 29mm) is easy to clean
  • Supplied with deep-skirted 38-415 black phenolic screw caps with white styrene-butadiene rubber liners
  • Both bottles and caps are autoclavable
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 59.51 oz., 1760mL
Capacità (sistema metrico) 1760 mL
Capacità (sistema imperiale) 59.51 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 4.3 in.
Materiale Borosilicate Glass
Colore chiusura Black
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.62 in.
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 38-415 mm
Diametro (sistema metrico) 110 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Roller Culture Vessels >